2-Chlor-6-methylpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8825-100G OR8825-25G OR8825-5G
APOSOR8825-100GEA 632 DKK
APOSOR8825-100G APOSOR8825-25G APOSOR8825-5G
2-Chlor-6-methylpyridin
2-Chloro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₆ClN
Kogepunkt: 64…68 °C/10mmHg
Massefylde: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006245
CAS-nummer: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6