5-Amino-1-methylpyrazol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8822-1G OR8822-25G OR8822-5G
APOSOR8822-1GEA 164 DKK
APOSOR8822-1G APOSOR8822-25G APOSOR8822-5G
5-Amino-1-methylpyrazol 97%
5-Amino-1-methylpyrazol
Formel: C₄H₇N₃
Kogepunkt: 95…96 °C/0,5mmHg
Smeltepunkt: 73…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068156
CAS-nummer: 1192-21-8