4-(Diethylamino)benzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8807-5G OR8807-10G OR8807-25G OR8807-100G
APOSOR8807-5GEA 437 DKK
APOSOR8807-5G APOSOR8807-10G APOSOR8807-25G APOSOR8807-100G
4-(Diethylamino)benzaldehyd
4-(Diethylamino)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₅NO
Kogepunkt: 174 °C/7mmHg
Smeltepunkt: 38…42 °C
Flammepunkt: 165 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003382
CAS-nummer: 120-21-8
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III