1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8804-5G OR8804-25G
APOSOR8804-5GEA 382 DKK
APOSOR8804-5G APOSOR8804-25G
1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
Formel: C₈H₇ClO₂
Smeltepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 68301-59-7