4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR8803-10G
OR8803-50G
APOSOR8803-10GEA
968
DKK
APOSOR8803-10G
APOSOR8803-50G
4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇ClO₂ Kogepunkt: 247 °C Smeltepunkt: 27…30 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00238557 CAS-nummer: 6921-66-0 |