Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8802-100G OR8802-250G OR8802-500G
APOSOR8802-100GEA 295 DKK
APOSOR8802-100G APOSOR8802-250G APOSOR8802-500G
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₃
Massefylde: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00086880
CAS-nummer: 65214-82-6