1,2-Dichlorbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Dichlorbenzen
OR8794-100G OR8794-500G
APOSOR8794-100GEA 164 DKK
APOSOR8794-100G APOSOR8794-500G
1,2-Dichlorbenzen
1,2-Dichlorbenzen
Formel: C₆H₄Cl₂
Molekylvægt: 147 g/mol
Kogepunkt: 178…180 °C
Smeltepunkt: –18…–17 °C
Massefylde: 1.306 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000535
CAS-nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN nummer: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081