3'-Chlorpropiophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
m-Chloropropiophenone, 1-(3-Chlorophenyl)propan-1-one
OR8786-100G
OR8786-25G
OR8786-500G
APOSOR8786-100GEA
296
DKK
APOSOR8786-100G
APOSOR8786-25G
APOSOR8786-500G
3'-Chlorpropiophenon
3'-Chlorpropiophenon
Formel:
C₉H₉ClO Molekylvægt: 168.62 g/mol Kogepunkt: 123…124 °C/13mmHg Smeltepunkt: 45…47 °C Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009925 CAS-nummer: 34841-35-5 EINECS: 252-242-3 |