ω-Brom-3-methoxyacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone, Bromomethyl m-methoxyphenyl ketone, 3-Methoxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-3-methoxyacetophenone
OR8784-25G OR8784-5G
APOSOR8784-25GEA 889 DKK
APOSOR8784-25G APOSOR8784-5G
ω-Brom-3-methoxyacetophenon 98%
ω-Brom-3-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Smeltepunkt: 60…62 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000199
CAS-nummer: 5000-65-7
EINECS: 225-666-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II