Natriumbutyrat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
OR8783-100G OR8783-1KG OR8783-500G
APOSOR8783-100GEA 164 DKK
APOSOR8783-100G APOSOR8783-1KG APOSOR8783-500G
Natriumbutyrat
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
Molekylvægt: 110.09 g/mol
Smeltepunkt: 250…253 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002816
CAS-nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6