4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8778-1G OR8778-5G
APOSOR8778-1GEA 2400 DKK
APOSOR8778-1G APOSOR8778-5G
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₀O₃S
Smeltepunkt: 193…169 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00203285
CAS-nummer: 82437-74-9