2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8768-100G OR8768-25G
APOSOR8768-100GEA 636 DKK
APOSOR8768-100G APOSOR8768-25G
2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Kogepunkt: 219 °C
Smeltepunkt: 44…47 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006064
CAS-nummer: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
UN nummer: 3263
ADR: 8,II