4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8763-1G OR8763-5G OR8763-10G
APOSOR8763-1GEA 164 DKK
APOSOR8763-1G APOSOR8763-5G APOSOR8763-10G
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Molekylvægt: 186.595 g/mol
Smeltepunkt: 70…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08543468
CAS-nummer: 15513-48-1