1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8754-1G OR8754-5G OR8754-250MG
APOSOR8754-1GEA 491 DKK
APOSOR8754-1G APOSOR8754-5G APOSOR8754-250MG
1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine 98%
1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
Kogepunkt: 112…114 °C/0,1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320891
CAS-nummer: 55745-89-6