α-Brom-4-iodtoulen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8750-100G OR8750-25G OR8750-5G
APOSOR8750-100GEA 1830 DKK
APOSOR8750-100G APOSOR8750-25G APOSOR8750-5G
α-Brom-4-iodtoulen 97%
α-Brom-4-iodtoulen
Formel: C₇H₆BrI
Kogepunkt: 140 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 78…82 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00209656
CAS-nummer: 16004-15-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,II