(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyloxazolidin-2-one
OR8747-100G OR8747-25G OR8747-500G
APOSOR8747-100GEA 414 DKK
APOSOR8747-100G APOSOR8747-25G APOSOR8747-500G
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molekylvægt: 177.2 g/mol
Smeltepunkt: 86…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064496
CAS-nummer: 90719-32-7