(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-4-Phenyloxazolidin-2-one
OR8746-100G OR8746-25G OR8746-500G
APOSOR8746-100GEA 240 DKK
APOSOR8746-100G APOSOR8746-25G APOSOR8746-500G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinon 97%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinon
Formel: C₉H₉NO₂
Smeltepunkt: 129…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192393
CAS-nummer: 90319-52-1