(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
OR8743-100G OR8743-25G OR8743-500G
APOSOR8743-100GEA 339 DKK
APOSOR8743-100G APOSOR8743-25G APOSOR8743-500G
(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
Formel: C₈H₁₁NO
Molekylvægt: 137.18 g/mol
Smeltepunkt: 75…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064404
CAS-nummer: 20989-17-7