(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8728-25G OR8728-5G
APOSOR8728-25GEA 393 DKK
APOSOR8728-25G APOSOR8728-5G
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
Formel: C₆H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 70…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010847
CAS-nummer: 17016-83-0
EINECS: 469-920-1