(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
OR8727-5G OR8727-1G
APOSOR8727-5GEA 164 DKK
APOSOR8727-5G APOSOR8727-1G
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 86…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010846
CAS-nummer: 102029-44-7