2,6-Dimethylbenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8724-100G OR8724-25G OR8724-5G
APOSOR8724-100GEA 1290 DKK
APOSOR8724-100G APOSOR8724-25G APOSOR8724-5G
2,6-Dimethylbenzaldehyd
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
Kogepunkt: 230 °C
Smeltepunkt: 27…30 °C
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128003
CAS-nummer: 1123-56-4