3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8718-1G OR8718-5G
APOSOR8718-1GEA 1970 DKK
APOSOR8718-1G APOSOR8718-5G
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid
Formel: C₁₅H₂₁NO₄
Smeltepunkt: 48…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037900
CAS-nummer: 289889-03-8