1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8717-100G OR8717-25G OR8717-5G
APOSOR8717-100GEA 1220 DKK
APOSOR8717-100G APOSOR8717-25G APOSOR8717-5G
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Formel: C₁₄H₂₁Br
Smeltepunkt: 62…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00796945
CAS-nummer: 22385-77-9