8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR8708-1G
OR8708-5G
OR8708-10G
APOSOR8708-1GEA
175
DKK
APOSOR8708-1G
APOSOR8708-5G
APOSOR8708-10G
8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
8-Bromoquinolin-2(1H)-one
Formel:
C₉H₆BrNO Smeltepunkt: 185…186 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08741409 CAS-nummer: 67805-67-8 |