4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)pyrrolidine
OR8700-1G OR8700-250MG
APOSOR8700-1GEA 818 DKK
APOSOR8700-1G APOSOR8700-250MG
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₂
Smeltepunkt: 45…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08690299
CAS-nummer: 884507-39-5
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,III