1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR8699-1G
OR8699-50MG
OR8699-5G
APOSOR8699-1GEA
1080
DKK
APOSOR8699-1G
APOSOR8699-50MG
APOSOR8699-5G
1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₅H₂₀BNO₂ Molekylvægt: 257.1400 g/mol Smeltepunkt: 95…96 °C Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD08690266 CAS-nummer: 898289-06-0 |