7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8697-1G OR8697-250MG
APOSOR8697-1GEA 218 DKK
APOSOR8697-1G APOSOR8697-250MG
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline 97%
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Formel: C₁₃H₁₄ClN₃
Smeltepunkt: 113…116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01476123
CAS-nummer: 837-52-5
UN nummer: 3259
ADR: 8,III