2-Picolylchlorid, HCl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8686-25G OR8686-5G OR8686-100G OR8686-500G
APOSOR8686-25GEA 164 DKK
APOSOR8686-25G APOSOR8686-5G APOSOR8686-100G APOSOR8686-500G
2-Picolylchlorid, HCl 98%
2-Picolylchlorid, HCl
Formel: C₆H₇Cl₂N
Smeltepunkt: 119…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012811
CAS-nummer: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III