5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8675-1G OR8675-500MG
APOSOR8675-1GEA 600 DKK
APOSOR8675-1G APOSOR8675-500MG
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde
Formel: C₉H₁₁NO₂S
Smeltepunkt: 126…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02710611
CAS-nummer: 24372-49-4