Furan-2-boronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8669-100G OR8669-25G OR8669-5G
APOSOR8669-100GEA 1310 DKK
APOSOR8669-100G APOSOR8669-25G APOSOR8669-5G
Furan-2-boronsyre 98%
Furan-2-boronsyre
Formel: C₄H₅BO₃
Smeltepunkt: 120 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00799544
CAS-nummer: 13331-23-2