2-Oxoindoline-5-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8665-1G OR8665-250MG
APOSOR8665-1GEA 2440 DKK
APOSOR8665-1G APOSOR8665-250MG
2-Oxoindoline-5-sulphonyl chloride 97%
2-Oxoindoline-5-sulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClNO₃S
Smeltepunkt: 160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06655924
CAS-nummer: 199328-31-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III