4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8654-100G OR8654-25G
APOSOR8654-100GEA 1790 DKK
APOSOR8654-100G APOSOR8654-25G
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₉BrClN
Smeltepunkt: 274…276 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012860
CAS-nummer: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3