2-Chlor-5-nitrobenzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8648-100G OR8648-500G
APOSOR8648-100GEA 763 DKK
APOSOR8648-100G APOSOR8648-500G
2-Chlor-5-nitrobenzaldehyd 97%
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
Smeltepunkt: 75…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007293
CAS-nummer: 6361-21-3
EINECS: 228-830-0