3-Methoxybenzylamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR8643-25G OR8643-5G OR8643-1G OR8643-100G
APOSOR8643-25GEA 622 DKK
APOSOR8643-25G APOSOR8643-5G APOSOR8643-1G APOSOR8643-100G
3-Methoxybenzylamin 98%
3-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Kogepunkt: 230…231 °C
Massefylde: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008115
CAS-nummer: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN nummer: 2735
ADR: 8,III