5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8637-1G OR8637-10G OR8637-5G OR8637-25G
APOSOR8637-1GEA 502 DKK
APOSOR8637-1G APOSOR8637-10G APOSOR8637-5G APOSOR8637-25G
5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol 97%
5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol
Formel: C₇H₇IO₂
Smeltepunkt: 115…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06202863
CAS-nummer: 773869-57-1