3-Brom-5-hydroxypyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8631-25G OR8631-5G OR8631-100G
APOSOR8631-25GEA 600 DKK
APOSOR8631-25G APOSOR8631-5G APOSOR8631-100G
3-Brom-5-hydroxypyridin
3-Bromo-5-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄BrNO
Smeltepunkt: 166…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00661305
CAS-nummer: 74115-13-2