Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl 2-chloro-6-picoline-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
OR8630-1G OR8630-5G OR8630-10G
APOSOR8630-1GEA 164 DKK
APOSOR8630-1G APOSOR8630-5G APOSOR8630-10G
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Kogepunkt: 124…125 °C/7mmHg
Smeltepunkt: 58…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038391
CAS-nummer: 3998-90-1