2-Amino-5-chlor-3-nitropyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 5-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
OR8629-25G OR8629-100G
APOSOR8629-25GEA 450 DKK
APOSOR8629-25G APOSOR8629-100G
2-Amino-5-chlor-3-nitropyridin
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄ClN₃O₂
Smeltepunkt: 193…197 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00092011
CAS-nummer: 5409-39-2