6-Bromo-2-naphthylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
6-Bromonaphthalen-2-amine, 2-Amino-6-bromonaphthalene
OR8620-1G
OR8620-25G
OR8620-5G
APOSOR8620-1GEA
785
DKK
APOSOR8620-1G
APOSOR8620-25G
APOSOR8620-5G
6-Bromo-2-naphthylamine
6-Bromo-2-naphthylamine
Formel:
C₁₀H₈BrN Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01026466 CAS-nummer: 7499-66-3 |