3,5-Dibromo-2-chloropyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR8618-10G
OR8618-25G
APOSOR8618-10GEA
678
DKK
APOSOR8618-10G
APOSOR8618-25G
3,5-Dibromo-2-chloropyridine 97%
3,5-Dibromo-2-chloropyridine
Formel:
C₅H₂Br₂ClN Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00233991 CAS-nummer: 40360-47-2 |