4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8613-5G OR8613-25G
APOSOR8613-5GEA 818 DKK
APOSOR8613-5G APOSOR8613-25G
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₇ClN₂
Molekylvægt: 166.61 g/mol
Smeltepunkt: 128…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041476
CAS-nummer: 158296-69-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III