4-Brom-2-(trimethylsilyl)thiazol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8607-1G OR8607-5G
APOSOR8607-1GEA 1220 DKK
APOSOR8607-1G APOSOR8607-5G
4-Brom-2-(trimethylsilyl)thiazol 95%
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole
Formel: C₆H₁₀BrNSSi
Massefylde: 1,384 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01319107
CAS-nummer: 108306-53-2