5-Bromchinolin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8604-25G OR8604-5G OR8604-1G
APOSOR8604-25GEA 767 DKK
APOSOR8604-25G APOSOR8604-5G APOSOR8604-1G
5-Bromchinolin 97%
5-Bromoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Kogepunkt: 105…107 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 41…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234481
CAS-nummer: 4964-71-0