5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8602-1G OR8602-5G OR8602-25G
APOSOR8602-1GEA 164 DKK
APOSOR8602-1G APOSOR8602-5G APOSOR8602-25G
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Formel: C₉H₁₁BrN₂
Molekylvægt: 227.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781213
CAS-nummer: 210963-93-2