2-(BOC-amino)-5-Brompyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8593-25G OR8593-5G OR8593-100G
APOSOR8593-25GEA 371 DKK
APOSOR8593-25G APOSOR8593-5G APOSOR8593-100G
2-(BOC-amino)-5-Brompyridin 98%
2-(BOC-amino)-5-Brompyridin
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06411381
CAS-nummer: 159451-66-8