4-Bromo-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8592-100G OR8592-25G OR8592-500G OR8592-250G
APOSOR8592-100GEA 186 DKK
APOSOR8592-100G APOSOR8592-25G APOSOR8592-500G APOSOR8592-250G
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃BrN₂
Kogepunkt: 250…260 °C
Smeltepunkt: 93…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075602
CAS-nummer: 2075-45-8