Azacyclohexan-3-carbonsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8589-100G OR8589-1KG OR8589-500G
APOSOR8589-100GEA 570 DKK
APOSOR8589-100G APOSOR8589-1KG APOSOR8589-500G
Azacyclohexan-3-carbonsyre 98%
Azacyclohexan-3-carbonsyre
Formel: C₆H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 261 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005992
CAS-nummer: 498-95-3