6-Chlorindol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8577-5G OR8577-100G OR8577-25G
APOSOR8577-5GEA 164 DKK
APOSOR8577-5G APOSOR8577-100G APOSOR8577-25G
6-Chlorindol
6-Chloroindole
Formel: C₈H₆ClN
Smeltepunkt: 87…91 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005681
CAS-nummer: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4