9-Bromphenanthren 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8571-25G OR8571-100G OR8571-1G
APOSOR8571-25GEA 186 DKK
APOSOR8571-25G APOSOR8571-100G APOSOR8571-1G
9-Bromphenanthren 98%
9-Bromophenanthrene
Formel: C₁₄H₉Br
Kogepunkt: 180…190 °C/2mmHg
Smeltepunkt: 60…64 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001174
CAS-nummer: 573-17-1
EINECS: 209-351-6