8-Methoxyisoquinolin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR8564-1G OR8564-250MG OR8564-5G
APOSOR8564-1GEA 2450 DKK
APOSOR8564-1G APOSOR8564-250MG APOSOR8564-5G
8-Methoxyisoquinolin 98%
8-Methoxyisoquinolin
Formel: C₁₀H₉NO
Smeltepunkt: 48…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258766
CAS-nummer: 1723-70-2